Fortfahren mit
MTCB1203
MTC Bio MultiBox for Western Blotting
4 compartments, L × W × D 32 mm (11/4 in.) × 52 mm (2 5/16 in.) × 28 mm (1 1/8 in.), for various gels
Synonym(e):
gel processing box, multi gel processing box, MTC Bio B1203, western blot apparatus, western blot chamber
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.15
UNSPSC Code:
41121800
Manufacturer/tradename:
MTC Bio B1203
Material:
polystyrene
Packaging:
pack of 6 ea
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
polystyrene
packaging
pack of 6 ea
manufacturer/tradename
MTC Bio B1203
L × W × D
32 mm (11/4 in.) × 52 mm (2 5/16 in.) × 28 mm (1 1/8 in.)
General description
MultiBox, 4 compartments, 32 x 52 x 28mm each (11/4 x 2 5/16 x 11/8 in.), for various gels, 6/pk
The MultiBox Western Blotting Box provides the ease and convenience of using one box to process multiple gels, allowing users to compare results side by side in real time.
Features and Benefits
  • A perfect box for every blot
  • Reduce antibody usage
  • Hinged lid minimizes evaporation
  • For halves, wholes, strips or minis
Legal Information
MTC is a trademark of MTC Bio
MultiBox is a trademark of MTC Bio
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)