Fortfahren mit
MSQC2
MS QCAL Peptid-Mix
lyophilized powder
Synonym(e):
MS Qual/Quant QK-Mix
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
2 x 25 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 322,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
12352200
€ 322,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
lyophilized powder
analyte chemical class(es)
amino acids, peptides, proteins
technique(s)
HPLC: suitable
application(s)
food and beverages
format
multi-component solution
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
QCAL was designed using the QconCAT technology and recombinantly expressed in E. coli.  The parent protein sequence of QCAL is as follows:
MGALRVFDEFKPLVEEPQNLIRVFDEFKPLVKPEEPQNLIRVFDEFKPLVKPEEKPQNLIRVFDEFKPLVKPEEKPQNKPLIRVFKPDEFKPLVKPEEKPQNKPLIRVFKPDEFKPLVKPEEKPQNKPLIKPRVFDEFQPLVEEPQNLIRGVNDNEEGFFSARGGVNDNEEGFFSARGGVNDNEEGFFSARGGVNDNEEGFFSARGGGVNDNEEGFFSARGGGVNDNEEGFFSARGGGVNDNEEGFFSARGGGVNDNEEGFFSARGGGVNDNEEGFFSARGVNDNEEGFFSAKGGGVNDNEEGFFSARAVMDDFAAFVEKAVMMDDFAAFVEKAVMMMDDFAAFVEKGLVKFVVPRALELFRIGDYAGIKEALDFFARYLGYLEQLLRVLYPNDNFFEGKLFTFHADICTLPDTEKALVALVLVPRGSLEVLFQGPIEGRTENLYFQGDDDDKALVALVHHHHHH
QCAL was subsequently digested with trypsin to give a core mixture of 22 peptides.
Application
Dieses Produkt ist zur Bewertung der Plattformeigenschaften optimiert, einschließlich:
  • Wiederholbarkeit/Reproduzierbarkeit von Durchgängen
  • Systemstabilität (Verschiebung, Chromatographie, Signalstärke, Sensitivität usw.)
  • Inter- und Intra-Plattform- und -Laborvergleiche
MSQC2 is intended to act as a universal MS platform standard, by providing several elements for calibration and performance assessment, such as instrument resolution and linearity of signal detection.
Features and Benefits
General
Complexity
  • Defined mixture gives confidence in your instruments analysis
Other Notes
Each vial contains 25 μg of lyophilized peptides that are derived from trypsin digestion of the protein concatamer QCAL.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MSP2LMSP1LMSRT1
format
multi-component solution
format
multi-component solution
format
multi-component solution
format
multi-component solution
form
lyophilized powder
form
-
form
-
form
ready-to-use solution
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. 1. I would like to clarify whether this peptide quantity is based on the mass of the E.coli protein before trypsinization. 2. Is this product LC-MS injection-ready? 3. Please provide the protocol for this product.
    1 answer
    1. This product is a mixture of 22 peptides derived from the post-trypsin digest of QCAL. This is a lyophilized powder. Upon reconstitution with an appropriate solvent - typically 0.1% formic or trifluoroacetic acid in water - the solution is injection-ready. Please see the link below to review the product technical bulletin for further instructions for use:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/827/937/msqc2dat.pdf