Über diesen Artikel
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
41116158
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenGeneral description
Die Imprint™ methylierte DNA-Quantifizierungstechnologie bietet eine schnelle und verlässliche Methode zum Messen von globalen DNA-Methylierungsverschiebungen. Das Imprint methylierte DNA-Quantifizierungskit enthält alle Reagenzien, die zum Nachweis von relativen Mengen methylierter DNA erforderlich sind. Bis zu 200 ng aufgereinigte DNA werden an die Wells des Assay-Streifens gebunden. Die methylierte DNA wird durch die Einfang- und Nachweis-Antikörper nachgewiesen und anschließend kolorimetrisch quantifiziert. Die in der Probe vorhandene Menge von methylierter DNA ist proportional zu der gemessenen Absorption.
Application
Imprint® methyliertes DNA-Quantifizierungskit wird in der globalen DNA-Methylierungsanalyse eingesetzt.
Features and Benefits
- ELISA-basiertes Format
- Das Verfahren umfasst 4 leicht zu befolgende Schritte
- Alle Reagenzien werden bereitgestellt, einschließlich methylierter Kontroll-DNA
- Die Nachweisgrenze liegt bei 5 ng vollständig methylierter DNA
- Die Ausgangs-DNA kann so wenig wie 10–200 ng umfassen
- Das Verfahren ist innerhalb von 3,5 Stunden beendet
- Das 96-Well-Format ermöglicht die Option auf das Untersuchen einzelner Proben oder für Studien mit hohem Durchsatz
- Optimierte Antikörper und Reagenzien mit hoher Spezifizität für 5-mC; keine Kreuzreaktivität mit nicht methyliertem Cytosin
- Kann mit adhärenten und Suspensionszellen, Gewebe, Plasma und anderen Körperflüssigkeiten wie Speichel, Urin und Serum verwendet werden
Legal Information
Imprint is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Produkt-Nr.
Beschreibung
SDB & Preisangaben
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
wgk
WGK 3
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?