Fortfahren mit
MAK320
D-2-Hydroxyglutarat (D2HG) Assay-Kit
sufficient for 200 fluorometric reactions
Synonym(e):
D2HG-Testkit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 763,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12161503
€ 763,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
usage
sufficient for 200 reactions (Fluorometric)
detection method
fluorometric
relevant disease(s)
cancer; neurological disorders
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Der D-2-Hydroxyglutarat(D2HG)-Spiegel ist in normalen Zellen und Geweben niedrig, in Stoffwechselerkrankungen wie der seltenen autosomalen Störung D2HG-Azidurie jedoch deutlich erhöht. D2HG ist in anderen Stoffwechselerkrankungen, darunter dem multiplen Acyl-CoA-Dehydrogenase-Mangel, dem Dihydrolipoyl-Dehydrogenase-Mangel, dem Pyruvat-Decarboxylase-Mangel, dem Pyruvat-Carboxylase-Mangel, verschiedenen Krebserkrankungen sowie in Neoplasmen mit Mutationen in den Isocitrat-Dehydrogenase-1(IDH1)- und Isocitrat-Dehydrogenase-2(IDH2)-Genen leicht erhöht. Die Bestimmung eines erhöhten D2HG-Spiegels ist ein wichtiger Biomarker für die frühzeitige Diagnose, Prognose, Überwachung und Entwicklung von therapeutischen Strategien zur Bekämpfung dieser Krankheiten.
Application
Zur Bestimmung des D2HG-Spiegels in Zell- und Gewebelysaten, Serum, Urin, kultivierten Zellen und Kulturüberständen geeignet.
Biochem/physiol Actions
Das in Partnerschaft mit dem Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) entwickelte D2HG-Assay-Kit ist ein schneller und empfindlicher Enzym-Assay für die Bestimmung des D2HG-Spiegels in verschiedenen biologischen Flüssigkeiten: Serum, Urin, Zellkulturüberständen und Zell- oder Gewebelysaten. Der ursprünglich von Balss et al. entwickelte Assay basiert auf der Oxidation von D2HG zu α-Ketoglutarat (αKG) durch das Enzym (D)-2-Hydroxyglutarat-Dehydrogenase (HGDH), gekoppelt an die Reduktion von NAD+ zu NADH (siehe Abbildung 1). Die Menge des erzeugten NADH wird anschließend durch die diaphorasevermittelte Reduktion von Resazurin zum fluoreszierenden Farbstoff Resorufin quantifiziert (λex = 540 nm/λem = 590 nm).
Features and Benefits
  • Hochempfindlicher und schneller Enzym-Assay für den Nachweis des D2HG-Spiegels in verschiedenen biologischen Flüssigkeiten
  • Rechner zur Berechnungshilfe (zum Herunterladen einer Excel-Rechnerdatei hier klicken) Analysieren Sie die Ergebnisse auf der Basis Ihrer experimentellen Daten.
  • Kurzanleitung für Ihren Arbeitstisch – zur Sicherstellung des Erfolgs Ihrer Experimente
  • Mehr Experimente in einem einzigen Kit – enthält genügend Reagenzien für 200 Tests
  • Detektionszeit: nur 30–60 Minuten
Legal Information
Dieses Produkt wird unter einer Lizenz des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ) und des Universitätsklinikums Heidelberg verkauft. Die Verwendung dieses Produkts unterliegt bestimmen Patenten der USA und anderer Länder, u. a. der US-Patentnummer 9.487.815, der EP-Patentnummer 2 820 145 und gleichwertigen ausländischen Patenten. Dieses Produkt ist nur für Forschungszwecke vorgesehen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAE0097MAK137MAK332
detection method
fluorometric
detection method
-
detection method
colorimetric, fluorometric
detection method
colorimetric, fluorometric
usage
sufficient for 200 reactions (Fluorometric)
usage
-
usage
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
usage
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
relevant disease(s)
cancer; neurological disorders
relevant disease(s)
-
relevant disease(s)
cancer
relevant disease(s)
gastrointestinal diseases; cancer
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is the recommended approach for measuring 2-HG levels in cell culture samples using the MAK320 detection kit if the sample volume is very small (i.e. 100 ul) and there is no access to equipment for accurately measuring pH in small volumes? Additionally, is the pH range critical for the experiment to work? Would a higher or lower pH result in decreased enzyme activity or render the experiment ineffective?
    1 answer
    1. The recommended solution is to use litmus paper to measure the pH of the sample. Another option is to use a special electrode designed for very small volumes, although this can be complicated and expensive. While the pH of the sample is crucial for test performance, the pH range is wide, making pH paper suitable and requiring only a few microliters of the sample.