Merck
MAK211
Lypolyse kalorimetrisches Assay-Kit
Sufficient for 100 Colorimetric tests
Synonym(e):
Lipolyse-Quantifizierungskit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12161503
EC Number:
259-322-7
NACRES:
NA.84
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
detection method
colorimetric
relevant disease(s)
endocrinological disorders, diabetes
storage temp.
−20°C
General description
Lipolyse ist der Prozess des Hydrolysierens von Triglyceriden zu freien Fettsäuren und Glycerin. Dieser Prozess involviert die Wirkung von Adipose-TG-Lipase (ATGL), hormonsensitiver Lipase (HSL) und Monoglyceridlipase. Die Lipolyse erhält das Energiegleichgewicht während Fasten und körperlicher Ertüchtigung, indem ein Substrat für den oxidativen Metabolismus bereitgestellt wird. Die Lipolyse wird durch Ernährungsfaktoren und Hormone reguliert. Probleme bei der Regulierung der Lipolyse werden mit Fettleibigkeit, Diabetes und metabolischem Syndrom in Verbindung gebracht.
Application
Geeignet für die Messung der Lipolyse in 3T3-L1 und Adipozyten.
Biochem/physiol Actions
Das Lipolyse (3T3-L1) kalorimetrische Assaykit enthält ein synthetisches Catecholamin (Isoproterenol), das die β-adrenergen Rezeptoren aktiviert. Dies aktiviert die Adenylatzyklase, was ATP zu cAMP umwandelt. cAMP aktiviert anschließend die Hydrolyse von Triglyceriden mittels hormonsensitiver Lipase. Die Lipolyse wird durch das Messen eines kalorimetrischen Produkts mit einer Absorption bei 570 nm (A570) proportional zur Menge von vorhandenem Glycerin bestimmt.
Nur Kit-Komponenten
Produkt-Nr.
Beschreibung
  • Lipolysis Assay Buffer
  • Lipolysis Wash Buffer
  • Glycerol Assay Buffer
  • Glycerol Probe, in DMSO
  • Glycerol Enzyme Mix
  • Glycerol Standard, 100 mM
  • Isoproterenol, 10 mM
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Hazard Classifications
ED ENV 1 - Resp. Sens. 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Control of fatty acid and glycerol release in adipose tissue lipolysis.
Langin D.
Comptes rendus biologies, 329(8), 598-607 (2006)
Lipolysis?a highly regulated multi-enzyme complex mediates the catabolism of cellular fat stores.
Lass A, et al.
Progress in Lipid Research, 50(1), 14-27 (2011)
John M Dean et al.
Cell reports, 33(1), 108228-108228 (2020-10-08)
The Mediator complex relays regulatory signals from gene-specific transcription factors to the basal transcriptional machinery. However, the role of individual Mediator subunits in different tissues remains unclear. Here, we demonstrate that MED19 is essential for adipogenesis and maintenance of white