Merck
M9670
SAFC
(R,R)-(−)-2,5-Bis-(methoxymethyl)-pyrrolidin
≥97% (GC)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H17NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
159.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Assay
≥97% (GC)
SMILES String
COC[C@H]1CC[C@H](COC)N1
Anwendung
Chiral auxiliary
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Fuji, K, et al.
Tetrahedron Letters, 31, 3175-3175 (1990)