Merck
M9418
Cultispher®
-G standard porosity
Synonym(e):
Cell Culture Product
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41100000
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
gelatin
sterility
non-sterile
bead size
130-380 μm
particle size
130-380 μm
density
1.02-1.04 g/cm3 at 25 °C
General description
Macroporous gelatin-coated microcarrier beads. General purpose beads for anchorage-dependent cells.
Legal Information
Cultispher is a registered trademark of Percell Biolytica AB
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cultispher®
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
M9418-10G04061834236153