Merck
M9307
Anti-Macrophage-Derived Chemokine antibody produced in chicken
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonym(e):
Anti-MDC
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.21
MDL number:
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
-
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
chicken
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
lyophilized powder
species reactivity
human
technique(s)
western blot: 0.1-0.2 μg/mL
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CCL22(6367)
Immunogen
recombinant human MDC expressed in E. coli.
Biochem/physiol Actions
This antibody will neutralize the biological activity of recombinant human MDC. The antibody shows 20% cross-reactivity with recombinant human MPIF-1, 10% cross-reactivity with recombinant human MIP-1δ and 1% cross-reactivity with recombinant mouse MDC, human HCC-1, human I-309, mouse MIP-1α, viral MIP-I, mouse MIP-1β and mouse MIP-1γ.
Physical form
Lyophilized from a 0.2 μm-filtered solution in phosphate buffered saline with 5% Trehalose.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
SKUGTIN
M9307-.1MG04061833422038