Merck
M8795
4-Methyl-2-pentanon
ACS reagent, ≥98.5%
Synonym(e):
Isobutylmethylketon, Isopropylaceton, MIBK, Methylisobutylketon
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)2CHCH2COCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
100.16
EC Number:
203-550-1
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
605399
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
ACS reagent
vapor density
3.5 (vs air)
assay
≥98.5%
autoignition temp.
840 °F
expl. lim.
1.2-8 %, 93 °F
refractive index
n20/D 1.395 (lit.)
bp
117-118 °C
mp
−80 °C (lit.)
density
0.801 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)CC(C)=O
InChI
1S/C6H12O/c1-5(2)4-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3
InChI key
NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
57.2 °F - closed cup
flash_point_c
14 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)