Wichtige Dokumente
M8193
MADAM dihydrochloride
Synonym(e):
2-(2′-Amino-4′-methylphenylthio)-N,N-dimethylbenzylamine dihydrochloride
About This Item
Form
solid
Lagerbedingungen
desiccated
protect from light
under inert gas
Farbe
white
Löslichkeit
H2O: ~18 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl[H].Cl[H].CN(C)Cc1ccccc1Sc2ccc(C)cc2N
InChI
1S/C16H20N2S.2ClH/c1-12-8-9-16(14(17)10-12)19-15-7-5-4-6-13(15)11-18(2)3;;/h4-10H,11,17H2,1-3H3;2*1H
InChIKey
GSBZMNLLLNHKDY-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)