Fortfahren mit
M8032
Mischbett-Harz
DNA grade, BioReagent, Molecular Biology
Synonym(e):
Mischbett-Harz Wasserstoff- und Hydroxid-Form
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 195,00
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 794,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.52
MDL number:
€ 195,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
Molecular Biology
Quality Segment
product line
BioReagent
form
beads
pH
<5
foreign activity
DNase, RNase, none detected
storage temp.
room temp
General description
A self-indicating Mixed Bed Resin for deionizing formamide, acrylamide, glyoxal, PEG and urea. The beads change color from blue to gold when exchange capacity is reached. Also, the color indicator turns gold with formamide immediately, so deionization must be checked by measuring conductivity.
Application
Mixed Bed Resin is suitable for deionizing formamide, acrylamide, glyoxal, PEG and urea, on a column or in a batch process.[1][2][3]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
428736217468217476
form
beads
form
beads
form
beads
form
beads
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
pH
<5
pH
-
pH
-
pH
-
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
product line
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
foreign activity
DNase, RNase, none detected
foreign activity
-
foreign activity
-
foreign activity
-
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)