Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 236,00 |
Über diesen Artikel
€ 236,00
material
black polypropylene , round bottom black wells
sterility
non-sterile
feature
lid: no
packaging
case of 100
manufacturer/tradename
Greiner 650209
maximum volume
355 μL
size
96 wells
working volume
300 μL
General description
Application
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| sterility non-sterile | sterility sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
| feature lid: no | feature lid: no | feature lid: no | feature lid: no |
| material black polypropylene , round bottom black wells | material colorless polypropylene , round bottom clear wells | material clear polypropylene , round bottom clear wells | material black polypropylene plate, conical bottom black polypropylene wells |
| manufacturer/tradename Greiner 650209 | manufacturer/tradename Greiner 650261 | manufacturer/tradename Greiner 650201 | manufacturer/tradename Greiner 651209 |
| working volume 300 μL | working volume 300 μL | working volume 300 μL | working volume 335 μL |
| size 96 wells | size 96 wells | size 96 wells | size 96 wells |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Greiner 96-Well-Mikrotiterplatten, Polypropylen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?