Wichtige Dokumente
M7922
5-Methoxyflavanone
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H14O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
254.28
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
SMILES String
COc1cccc2OC(CC(=O)c12)c3ccccc3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)