Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H38O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
346.57
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
EC Number:
252-686-8
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
98% (GC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCOS(C)(=O)=O
InChI
1S/C19H38O3S/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-23(2,20)21/h10-11H,3-9,12-19H2,1-2H3/b11-10-
InChI key
SFCVHVDJESFESU-KHPPLWFESA-N
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?