Fortfahren mit
M7133
4-Methylumbelliferylsulfat Kaliumsalz
sulfatase substrate
Synonym(e):
Potassium 4-methylumbelliferyl sulfate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 159,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 286,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H7KO6S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
294.32
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
EC Number:
239-272-2
Beilstein/REAXYS Number:
3803203
MDL number:
€ 159,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
solubility
water: 5 mg/mL, clear, colorless
fluorescence
λex 334 nm; λem 370 nm (pH 10.4), λex 360 nm; λem 449 nm (Reaction products)
storage temp.
−20°C
SMILES string
[K+].CC1=CC(=O)Oc2cc(OS([O-])(=O)=O)ccc12
InChI
1S/C10H8O6S.K/c1-6-4-10(11)15-9-5-7(2-3-8(6)9)16-17(12,13)14;/h2-5H,1H3,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
InChI key
CSOCSPXOODWGLJ-UHFFFAOYSA-M
General description
4-Methylumbelliferyl sulfate (4MUS), a general substrate,[1] is a polar metabolite of 4-methylumbelliferone (4MU).[2]
Application
4-Methylumbelliferyl sulfate potassium salt has been used as a substrate in coupled fluorescence sulfotransferase assay to regenerate 3′-phosphoadenosine 5′-phosphosulfate (PAPS) from 3′-phosphoadenosine 5′-phosphate for cerebroside sulfotransferase (CST) enzyme activity measurements.[3] It has also been used as a substrate in arylsulfatase assay/4-methylumbelliferyl sulfate (4-MUS) assay to test the enzymatic activity of the protein-bead complex.[1]
Biochem/physiol Actions
4-Methylumbelliferyl sulfate (4MUS) is capable of undergoing desulfation and involve in futile cycling with 4MU.[2] It can be utilized to measure the arylsulfatase activity of several sulfatases.[1]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
H8759M8168454428
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
solubility
water: 5 mg/mL, clear, colorless
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 20 mg/mL
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
crystalline solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
fluorescence
λex 334 nm; λem 370 nm (pH 10.4), λex 360 nm; λem 449 nm (Reaction products)
fluorescence
-
fluorescence
λex 319 nm; λem 384 nm (pH 9.0), λex 360 nm; λem 449 nm (Reaction product)
fluorescence
λex 360 nm, λem 440 nm
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Bonjour, Je souhaite mesurer par fluorescence l'activité arylsulfatase dans des sols au moyen de votre substrat M7133. Avez vous un protocole etali svp? Merci d'avance.
    1 answer
    1. Unfortunately, no protocol is available for this product. References can be found in "Methods of Soil Enzymology, Volume 9, chapter 14: Microplate Fluorimetric Assay of Soil Enzymes."