Über diesen Artikel
Colour Index Number:
14010
EC Number:
227-976-2
UNSPSC Code:
12171500
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenTechnischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltencomposition
Dye content, ~80%
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?