Merck
M6131
Sigma-Aldrich
MTH-DL-Tyrosine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H12N2O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
236.29
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.26
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CN1C(=S)NC(Cc2ccc(O)cc2)C1=O
InChI
1S/C11H12N2O2S/c1-13-10(15)9(12-11(13)16)6-7-2-4-8(14)5-3-7/h2-5,9,14H,6H2,1H3,(H,12,16)
InChIKey
VYIBESPZQFAJRM-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)