Merck
M5906
Methyl 18-methylnonadecanoate
≥98% (capillary GC)
Synonym(e):
18-Methylnonadecanoic acid methyl ester, Methyl isoarachidate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H42O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
326.56
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (capillary GC)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC(C)C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)