Merck
M5656
Methyl 19-methyleicosanoate
≥98% (capillary GC)
Synonym(e):
19-Methylarachidic acid methyl ester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H44O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
340.58
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (capillary GC)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCC(C)C
InChI
1S/C22H44O2/c1-21(2)19-17-15-13-11-9-7-5-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22(23)24-3/h21H,4-20H2,1-3H3
InChI key
CMVPFMWIPGEIMP-UHFFFAOYSA-N
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)