Merck
M5648
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Methoxy-2-phenylethanol
liquid
Synonym(e):
β-Methoxyphenethylalkohol, (+)-β-Methoxyphenethylalkohol
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH(OCH3)CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352000
Form
liquid
Farbe
light yellow
Brechungsindex
n20/D 1.52 (lit.)
bp
65 °C/0.1 mmHg (lit.)
Dichte
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CO[C@H](CO)c1ccccc1
InChI
1S/C9H12O2/c1-11-9(7-10)8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9-10H,7H2,1H3/t9-/m1/s1
InChIKey
JDTUPLBMGDDPJS-SECBINFHSA-N
Vorsicht
May darken on storage
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)