Über diesen Artikel
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352202
Form:
buffered aqueous solution
Quality level:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenTechnischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenGeneral description
Concentrated, serum-free, cell culture media from cells containing Xenopus collagenase-4 (MMP-18).
Application
Used as a qualitative positive control in immunoblotting for MMP-18.
Physical form
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline
Analysis Note
Recommended use for immunoblotting: mix 1:1 with 2X SDS-PAGE buffer and apply 20-40 μl per lane.
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
Datasheet
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| M5065-.5ML | 04061837898457 |