Fortfahren mit
M4773
Metaraminol
α-adrenoceptor agonist
Synonym(e):
(−)-m-Hydroxyphenylpropanolamin -bitartrat (Salz)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 89,80
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 308,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H13NO2 · C4H6O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
317.29
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
251-502-3
MDL number:
€ 89,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Metaraminol,
Quality Segment
originator
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
SMILES string
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.C[C@H](N)[C@H](O)c1cccc(O)c1
InChI
1S/C9H13NO2.C4H6O6/c1-6(10)9(12)7-3-2-4-8(11)5-7;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h2-6,9,11-12H,10H2,1H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t6-,9-;1-,2-/m01/s1
InChI key
VENXSELNXQXCNT-IJYXXVHRSA-N
Application
Metaraminol (+)-bitartrate salt has been used to study the effects of adrenergic agonists in the mouse model of endometriosis.
Biochem/physiol Actions
α-adrenoceptor agonist.
Metaraminol may serve as a false sympathetic transmitter. It is a mixed α - and β-adrenergic agonist.
Features and Benefits
This compound was developed by Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A0937PHR3426I2760
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
originator
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
originator
-
originator
-
originator
Sanofi Aventis
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)