Fortfahren mit
M3903
Methoxypolyethylene glycol p-nitrophenyl carbonate
average mol wt 5,000
Synonym(e):
Methoxy PEG Nitrophenyl Carbonate, Methoxypoly(ethylene glycol) nitrophenyl carbonate, Polyethylene glycol, mPEG-NPC
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 280,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
MDL number:
€ 280,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
mol wt
average mol wt 5,000
Quality Segment
storage temp.
−20°C
General description
Methoxypolyethylene glycol p-nitrophenyl carbonate is a polyethylene glycol (PEG) derivative. PEGs are widely used as a covalent modifier of biologic macromolecules and particulates and for mechanism of drug delivery.
Application
Methoxypolyethylene glycol p-nitrophenyl carbonate has been used in a study to obtain unimolecular dendritic micelles designed as solubility enhancers. [1] It has also been used in a study to investigate the properties of lipase from Candida rugosa modified with Mpeg. It is also useful for modification of proteins.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
63187726168726176
description
average mol wt 5,000
description
≥90% (NMR), 5,000
description
PEG average Mn 10,000
description
PEG average Mn 20,000
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
mol wt
average mol wt 5,000
mol wt
PEG average Mn 5,000
mol wt
PEG average Mn 10,000
mol wt
PEG average Mn 20,000
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)