Merck
M3502
N-Methyl-DL-leucine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H15NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
145.20
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
SMILES string
CNC(CC(C)C)C(O)=O
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)