Merck
M3270
8-Methoxy-3-nitro-2H-chromene
~99%
Synonym(e):
8-Methoxy-3-nitro-2H-1,2-benzopyran
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352200
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
~99%
storage temp.
2-8°C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)