Merck
M2918
2-Methoxy-4-(2-nitrovinyl)phenyl β-D-glucopyranoside
≥95%
Synonym(e):
MNP-Glc
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H19NO9
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
357.31
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥95%
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1cc(ccc1OC2OC(CO)C(O)C(O)C2O)\C=C/N(=O)=O
InChI
1S/C15H19NO9/c1-23-10-6-8(4-5-16(21)22)2-3-9(10)24-15-14(20)13(19)12(18)11(7-17)25-15/h2-6,11-15,17-20H,7H2,1H3/b5-4-
InChI key
VLHYYNTWHBRKNT-PLNGDYQASA-N
General description
Chromogenic substrate (505 nm) for β-glucosidase
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
M2918-1G04061826060322
M2918-250MG04061832391748