Fortfahren mit
M2686
Greiner 96-Well-Platten, Polystyrol
conical bottom clear wells, non-sterile
Synonym(e):
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates, Greiner 651101
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 115,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122107
Material:
clear polystyrene , conical bottom clear wells
Size:
96 wells
Sterility:
non-sterile
Feature:
lid: no
€ 115,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
clear polystyrene , conical bottom clear wells
sterility
non-sterile
feature
lid: no
packaging
case of 100 ea (internal packs of 5)
manufacturer/tradename
Greiner 651101
maximum volume
234 μL
size
96 wells
working volume
200 μL
General description
Greiner Multiwellplatten sind mit dem gängigen Multiwellplattengrundriss erhältlich und bieten ausgezeichnete optische Eigenschaften. Diese Platten sind DNAse/RNAse-frei sowie pyrogenfrei, wie durch LAL-Verfahren bestimmt (<0,06 EU/ml). Aufgrund der hohen Transparenz von Polystyrolplatten Allzweck-geeignet, z. B. für optische Messungen, Fotografie und Mikroskopie.
96W Microplate, well working volume 20-200 μL; maximum volume 234 μL.
Application
Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens.
Other Notes
96 well microplate, without lid, solid conical (V) bottom well design, alphanumeric well coding, length: 127.76+/- 0.15 mm width: 85.48 +/- 0.15 mm curvature: approx. 200 μm.
Legal Information
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M2186M2311M2811
feature
lid: no
feature
lid: no
feature
lid: no
feature
lid: no
manufacturer/tradename
Greiner 651101
manufacturer/tradename
Greiner 650101
manufacturer/tradename
Greiner 650161
manufacturer/tradename
Greiner 651161
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
material
clear polystyrene , conical bottom clear wells
material
clear polystyrene , round bottom clear wells
material
clear polystyrene , round bottom clear wells
material
clear polystyrene , conical bottom clear wells
working volume
200 μL
working volume
280 μL
working volume
280 μL
working volume
200 μL
size
96 wells
size
96 wells
size
96 wells
size
96 wells
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)