Fortfahren mit
M2645
Minimum Essential Medium Eagle
HEPES modification, with Earle′s salts and ʟ-glutamine, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Synonym(e):
MEM
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Minimum Essential Medium Eagle, HEPES Modification, with Earle′s salts, L-glutamine and 25 mM HEPES, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
components
HEPES: 25 mM
phenol red: yes
L-glutamine: yes
NaHCO3: no
sodium pyruvate: no
Earle’s salts (5% CO2): yes
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Preparation Note
Formulated to contain 14.2 grams of powder per liter of medium.
Supplement with 2.2 g/L sodium bicarbonate.
Other Notes
Leaving the bicarbonate out gives the investigator greater control over the buffer system.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M0518M0275M8167
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
form
powder
form
powder
form
liquid
form
liquid
components
HEPES: 25 mM
phenol red: yes
L-glutamine: yes
NaHCO3: no
sodium pyruvate: no
Earle’s salts (5% CO2): yes
components
HEPES: no
sodium pyruvate: no
L-glutamine: yes
NaHCO3: no
phenol red: yes
components
phenol red: yes
HEPES: no
Earle’s salts (5% CO2): yes
L-glutamine: no
sodium pyruvate: no
NaHCO3: no
components
sodium pyruvate: no
phenol red: yes
Earle’s salts (5% CO2): yes
NaHCO3: yes
L-glutamine: no
HEPES: no
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
classic media, classical media, FBS
classic media, classical media, FBS, suspension cultures
MEM, classic media, classical media, FBS
MEM-Spinner, classic media, classical media, FBS
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Minimum Essential Medium Eagle
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)