Fortfahren mit
M0518
Minimum Essential Medium Eagle
Joklik Modification, with L-glutamine, without calcium chloride and sodium bicarbonate, suitable for cell culture
Synonym(e):
Joklik Modified MEM, MEM
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 x 1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 58,80
50 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 177,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352207
€ 58,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
components
HEPES: no
sodium pyruvate: no
L-glutamine: yes
NaHCO3: no
phenol red: yes
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Application
Recommended for suspension cultures.
Preparation Note
Formulated to contain 11.0 grams of powder per liter of medium.
Supplement with 2.0 g/L sodium bicarbonate.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M2645M8028M8167
form
powder
form
powder
form
liquid
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
components
HEPES: no
sodium pyruvate: no
L-glutamine: yes
NaHCO3: no
phenol red: yes
components
HEPES: 25 mM
phenol red: yes
L-glutamine: yes
NaHCO3: no
sodium pyruvate: no
Earle’s salts (5% CO2): yes
components
glucose: yes
phenol red: yes
HEPES: no
Hanks’ salts (2% CO2): no
L-glutamine: no
NaHCO3: yes
Earle’s salts (5% CO2): no
sodium pyruvate: no
stable glutamine: no
components
sodium pyruvate: no
phenol red: yes
Earle’s salts (5% CO2): yes
NaHCO3: yes
L-glutamine: no
HEPES: no
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
500
Quality Level
-
Quality Level
400
Quality Level
400
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Minimum Essential Medium Eagle
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)