Merck
M2641
N-Methyl-N-[5-(N-methylanilino)-2,4-pentadienyliden]-anilin Methochlorid
Dye content ~90 %
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C19H21N2Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
312.84
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
EC Number:
237-774-6
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
composition
Dye content, ~90%
mp
117-121 °C (lit.)
SMILES string
[Cl-].CN(\C=C\C=C\C=[N+](/C)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C19H21N2.ClH/c1-20(18-12-6-3-7-13-18)16-10-5-11-17-21(2)19-14-8-4-9-15-19;/h3-17H,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
FPYATAHHYUQBFA-UHFFFAOYSA-M
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)