Merck
M2640
Methoxyacetylchlorid
Synonym(e):
Methoxyacetylchlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3OCH2COCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
108.52
EC Number:
254-169-2
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1740244
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
refractive index
n20/D 1.419 (lit.)
bp
112-113 °C (lit.)
density
1.187 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COCC(Cl)=O
InChI
1S/C3H5ClO2/c1-6-2-3(4)5/h2H2,1H3
InChI key
JJKWHOSQTYYFAE-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
82.4 °F
flash_point_c
28 °C
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)