Fortfahren mit
M2383
α-(Methylamino)-isobuttersäure
≥97% (titration)
Synonym(e):
2,N-Dimethyl-alanin, 2-(Methylamino)-2-methyl-propionsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3NHC(CH3)2COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
117.15
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
EC Number:
219-898-2
Beilstein/REAXYS Number:
1746984
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97% (titration)
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
white
mp
>300 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CNC(C)(C)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-5(2,6-3)4(7)8/h6H,1-3H3,(H,7,8)
InChI key
DLAMVQGYEVKIRE-UHFFFAOYSA-N
Application
α-(Methylamino)isobutyric acid (MeAIB) has been used:
  • as a system A transport system inhibitor to perform inhibition experiments[1]
  • as a system A transport system inhibitor to study its effect on the generation of epileptiform field potentials (EFPs) in the acutely disinhibited cortical slices[2]
  • as an N-acetyltransferase (SNAT) inhibitor in Hank′s balanced salt solution (HBSS) to study its influence on the uptake of 14C-cysteine/ radioactive-labeled cysteine
Biochem/physiol Actions
α-(Methylamino)isobutyric acid (MeAIB), a competitive inhibitor of the neutral amino acid transport A system, is an N-methylated substrate. It is capable of decreasing the amplitude of the miniature excitatory postsynaptic current (mEPSC) in hippocampus neurons developing on top of astrocytes.[3] MeAIB can block the alanine-proline (AP) pathway.[4]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D1156A7502A2010
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥97% (titration)
assay
≥99%
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
mp
>300 °C (lit.)
mp
178-182 °C (lit.)
mp
289 °C (dec.) (lit.)
mp
256-258 °C (dec.) (lit.)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under α-(Methylamino)-isobuttersäure
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)