Merck
M2255
Methylthymolblau Natriumsalz
Synonym(e):
3,3′-Bis-[N,N-di-(carboxymethyl)-aminomethyl]-thymolsulfonphthalein Tetranatriumsalz, TMB, Thymolsulfonphthalein-3′,3″-bis-methyliminodiessigsäure Natriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C37H40N2O13SNa4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
844.74
EC Number:
217-743-3
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
pH
6.5-8.5, yellow to blue
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].CC(C)c1cc(c(C)c(CN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)c1O)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4cc(C(C)C)c(O)c(CN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)c4C
InChI
1S/C37H44N2O13S.4Na/c1-19(2)23-11-28(21(5)25(35(23)48)13-38(15-31(40)41)16-32(42)43)37(27-9-7-8-10-30(27)53(50,51)52-37)29-12-24(20(3)4)36(49)26(22(29)6)14-39(17-33(44)45)18-34(46)47;;;;/h7-12,19-20,48-49H,13-18H2,1-6H3,(H,40,41)(H,42,43)(H,44,45)(H,46,47);;;;/q;4*+1/p-4
InChI key
DIZZDZCUMBBRSG-UHFFFAOYSA-J
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)