Über diesen Artikel
biological source
rat
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
mAb 299, monoclonal
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human, chicken, rat
concentration
~1 mg/mL
technique(s)
immunohistochemistry (frozen sections): 1:800, radioimmunoassay: suitable
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CHRNA4(1137)
rat ... Chrna4(25590)
Immunogen
Biochem/physiol Actions
Physical form
Legal Information
Disclaimer
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
Datasheet