Merck
M2018
β-Melanocyte Stimulating Hormone porcine
≥97% (HPLC)
Synonym(e):
β-MSH
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C98H138N26O29S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
2176.37
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
β-Melanocyte Stimulating Hormone porcine, ≥97% (HPLC)
SMILES string
CSCC[C@H](NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)[C@@H]2CCCN2C(=O)CNC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@@H](N)CC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](Cc3c[nH]cn3)C(=O)N[C@@H](Cc4ccccc4)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](Cc5c[nH]c6ccccc56)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N7CCC[C@H]7C(=O)N8CCC[C@H]8C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
assay
≥97% (HPLC)
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
pig ... POMC(396863)
Biochem/physiol Actions
Hormone that stimulates melanogenesis; facilitates learning and memory; affects inflammatory and immune responses and peripheral nerve regeneration
Stimulates melanogenesis; facilitates learning and memory; affects inflammatory and immune responses and peripheral nerve regeneration
Other Notes
Derived from β-lipotropin (37-58)
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)