Merck
M200
(±)-N-Methyl-1-(3,4-methylendioxyphenyl)-2-Butanamin -hydrochlorid
solid
Synonym(e):
(±)-N-Methyl-1,3-benzodioxole-5-butanamine hydrochloride, MBDB hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H17NO2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
243.73
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solid
drug control
USDEA Schedule I; Home Office Schedule 1; stupéfiant (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada, kontrollierte Droge in Deutschland
color
white
solubility
H2O: soluble
SMILES string
Cl.CCC(Cc1ccc2OCOc2c1)NC
InChI
1S/C12H17NO2.ClH/c1-3-10(13-2)6-9-4-5-11-12(7-9)15-8-14-11;/h4-5,7,10,13H,3,6,8H2,1-2H3;1H
InChI key
LFXXIXAVEJVYGY-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Non-hallucinogenic; CNS stimulant. Analog of MDMA
Legal Information
German
Dieses Produkt fällt unter das Betäubungsmittelgesetz (BtMG). Für eine Bestellung dieses Produktes ist eine Erlaubnis nach § 3 BtMG zwingend erforderlich, es sei denn, es greift eine Ausnahme von der Erlaubnispflicht nach § 4 oder § 26 BtMG.
English
This product is subject to the German Narcotics Act. A permit under Section 3 of the German Narcotics Act is mandatory for ordering this product unless an exemption from the permit requirement under Section 4 or Section 26 of the German Narcotics Act applies.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
S C Dulawa et al.
Psychopharmacology, 149(3), 306-312 (2000-05-24)
Prepulse inhibition (PPI) is the normal reduction of the startle response which occurs when an abrupt startling stimulus is preceded by a weak pre-stimulus and is decreased in several neuropsychiatric disorders. The role of the serotonin 1B (5-HT(1B)) receptor in
Ya-Ying Chang et al.
Inflammopharmacology, 27(2), 249-260 (2019-02-06)
We investigated effects of magnesium sulfate (MgSO4) on modulating lipopolysaccharide (LPS)-macrophage binding and cluster of differentiation 14 (CD14) expression. Flow cytometry data revealed that the mean levels of LPS-macrophage binding and membrane-bound CD14 expression (mCD14) in differentiated THP-1 cells (a
M P Johnson et al.
European journal of pharmacology, 200(1), 9-16 (1991-07-23)
The ability of several 3,4-methylenedioxymethamphetamine (MDMA) analogues to inhibit the uptake of [3H]serotonin (5-HT), dopamine (DA) and norepinephrine (NE) into synaptosomes was examined. In addition, the ability of the compounds to inhibit the uptake of [3H]5-HT and DA into synaptosomes
Maryam Tabasinezhad et al.
Protein expression and purification, 155, 59-65 (2018-11-24)
Recombinant antibodies have emerged over the last few decades as the fastest growing class of therapeutic proteins for autoimmune diseases. Post-translation modifications of antibodies produced by human cell lines are highly consistent with those existing in natural human proteins and
Cheng-Lu Hsieh et al.
Frontiers in microbiology, 11, 117-117 (2020-03-03)
Group A streptococcus (GAS) is a versatile pathogen that causes a wide spectrum of diseases in humans. Invading host cells is a known strategy for GAS to avoid antibiotic killing and immune recognition. However, the underlying mechanisms of GAS resistance
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
SKUGTIN
775266-100MG04061833231531