Merck
M1886
Sigma-Aldrich
Methandiphosphonsäure Trinatriumsalz Tetrahydrat
About This Item
Lineare Formel:
HOP(O)(ONa)CH2P(O)(ONa)2·4H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
314.01
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].OP([O-])(=O)CP([O-])([O-])=O
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)