Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C50H84N4O36
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1317.21
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
human
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)N[C@@H](C=O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]3O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4NC(C)=O)[C@@H](O)[C@H](O[C@H]5O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]5O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6NC(C)=O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@H]1NC(C)=O)[C@H](O)CO
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?