Merck
M167
Metergolin
Synonym(e):
N-CBZ-[(8β)-1,6-Dimethylergolin-8-yl]methylamine, [(8β)-1,6-Dimethylergolin-8-yl)methyl]carbamic acid phenylmethyl ester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C25H29N3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
403.52
EC Number:
241-686-3
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
mp
148-150 °C (lit.)
SMILES string
[H][C@]2(CNC(=O)OCc1ccccc1)CN(C)[C@]3([H])Cc4cn(C)c5cccc(c45)[C@@]3([H])C2
InChI
1S/C25H29N3O2/c1-27-14-18(13-26-25(29)30-16-17-7-4-3-5-8-17)11-21-20-9-6-10-22-24(20)19(12-23(21)27)15-28(22)2/h3-10,15,18,21,23H,11-14,16H2,1-2H3,(H,26,29)/t18-,21+,23+/m0/s1
InChI key
WZHJKEUHNJHDLS-QTGUNEKASA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Sunitha Rangaraju et al.
eLife, 4, e08833-e08833 (2015-12-02)
Longevity mechanisms increase lifespan by counteracting the effects of aging. However, whether longevity mechanisms counteract the effects of aging continually throughout life, or whether they act during specific periods of life, preventing changes that precede mortality is unclear. Here, we