Fortfahren mit
M1574
Miglitol
Synonym(e):
1-(2-Hydroxyethyl)-2-(hydroxymethyl)piperidine-3,4,5-triol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 572,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H17NO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
207.22
UNSPSC Code:
12352205
EC Number:
276-661-6
NACRES:
NA.25
€ 572,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
mp
142-147  °C
solubility
water: 5 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
room temp
SMILES string
N1([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](C1)O)O)O)CO)CCO
InChI
1S/C8H17NO5/c10-2-1-9-3-6(12)8(14)7(13)5(9)4-11/h5-8,10-14H,1-4H2/t5-,6+,7-,8-/m1/s1
InChI key
IBAQFPQHRJAVAV-ULAWRXDQSA-N
General description
Miglitol is an alpha-glucosidase inhibitor used as a glucose-lowering drug in diabetes research.[1]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
B6032B753514879
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99.0% (titration)
assay
≥98.0% (titration)
assay
≥99.0% (NT)
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
200
form
powder
form
crystalline powder
form
powder
form
powder
solubility
water: 5 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
water: 0.5 g/mL, clear, colorless to very faintly yellow
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)