Fortfahren mit
M1170
Met-Arg-Phe-Ala acetate salt
≥90% (HPLC), suitable for MALDI-MS
Synonym(e):
L-methionyl-L-arginyl-L-phenylalanyl-L-alanine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 82,00
€ 61,50
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 276,00
€ 207,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H37N7O5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
523.65
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
€ 61,50
Listenpreis€ 82,00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Met-Arg-Phe-Ala acetate salt, ≥90% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
technique(s)
MALDI-MS: suitable
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
CSCCC(N)C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)NC(Cc1ccccc1)C(=O)NC(C)C(O)=O
InChI
1S/C23H37N7O5S/c1-14(22(34)35)28-21(33)18(13-15-7-4-3-5-8-15)30-20(32)17(9-6-11-27-23(25)26)29-19(31)16(24)10-12-36-2/h3-5,7-8,14,16-18H,6,9-13,24H2,1-2H3,(H,28,33)(H,29,31)(H,30,32)(H,34,35)(H4,25,26,27)
InChI key
UWTASUKCZNGRDU-UHFFFAOYSA-N
Application
Met-Arg-Phe-Ala acetate salt has been used as an internal standard in the mass determination of the compounds by electrospray ionization mass spectrometry (ESI-MS). It has also been used in comparing the laser energy used in nanostructure-initiator mass spectrometry (NIMS) and matrix-assisted laser desorption/ionization (MALDI).
A marker in an unambiguous method for sequencing tetrapeptides using FAB, MI, and collisional activation spectra in combination.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML3276N5266SML2083
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
technique(s)
MALDI-MS: suitable
technique(s)
-
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
-
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥96% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
color
white
color
white to off-white
color
white
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)