Merck
M1155
1-(cis-13-Docosenoyl)-rac-glycerol
~99%, powder
Synonym(e):
Monoerucin (C22:1,[cis]-13)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C25H48O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
412.65
UNSPSC Code:
12352211
EC Number:
248-812-6
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
~99%
form
powder
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)CO
Packaging
Sealed ampule.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)