Über diesen Artikel
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
ammonium sulfate suspension
mol wt
antigen 30.9 kDa
species reactivity
human, rodent
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MSX1(4487)
mouse ... Msx1(17701)
rat ... Msx1(81710)
General description
Immunogen
Application
Chromatin immunoprecipitation (1 paper)
Disclaimer
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-Msx1 antibody produced in rabbit
— oder —
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7783-20-2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
Datasheet
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| M0944-100UG | 04061838071644 |