Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HOCH2[CHOH]4C3H2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.17
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenTechnischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
aqueous ethanol solution
extent of labeling
15-30 Ci/mmol
mass shift
M+4
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[3H]C([3H])(O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
Packaging
serum bottle
Physical form
Ethanol:water (9:1) solution
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
68.0 °F - closed cup
flash_point_c
20 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?