Fortfahren mit
M043180
6-Hexachlor-Fluorescein-Phosphoramidit
configured for PerkinElmer, configured for Polygen
Synonym(e):
6-(4,7,2′,4′,5′,7′-Hexachlor-3′,6′-dipivaloylfluoresceinyl-6-carboxamido)-hexyl-1-O-[(2-cyanoethyl)-(N,N-diisopropyl)]-phosphoramidit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
0.1 mmol
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 331,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C46H52Cl6N3O10P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1050.61
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116105
MDL number:
€ 331,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97% (31P-NMR), ≥97.0% (reversed phase HPLC)
color
white to off-white, powder
suitability
conforms to structure for H-NMR
compatibility
configured for PerkinElmer, configured for Polygen
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)N(C(C)C)P(OCCCCCCNC(=O)c1cc(Cl)c2C(=O)OC3(c4cc(Cl)c(OC(=O)C(C)(C)C)c(Cl)c4Oc5c(Cl)c(OC(=O)C(C)(C)C)c(Cl)cc35)c2c1Cl)OCCC#N
InChI
1S/C46H52Cl6N3O10P/c1-23(2)55(24(3)4)66(61-19-15-16-53)60-18-14-12-11-13-17-54-40(56)25-20-28(47)31-32(33(25)50)46(65-41(31)57)26-21-29(48)38(63-42(58)44(5,6)7)34(51)36(26)62-37-27(46)22-30(49)39(35(37)52)64-43(59)45(8,9)10/h20-24H,11-15,17-19H2,1-10H3,(H,54,56)
InChI key
RDZTYXJTMDFAOO-UHFFFAOYSA-N
General description
Phosphoramidit-Technologie eignet sich ideal zum Modifizieren vonsynthetischen Oligonukleotiden mit kovalent gebundenen Reporter-Einheiten,Linkern, Spacern oder Haptenen. Sigma-Aldrich hat beliebte Reporter undLinker für DNA/RNA-Synthesevorrichtungen wie β-Cyanoethyl-phosphoramidite im Angebot. 6-Hexachlorfluoreszeinphosphoramidit ist eine dieser Markierungen, deren Absorptionsmaximum 535 nm und Emissionsmaximum 556 nm beträgt.6-Hexachlorfluoreszeinphosphoramidit ist für die Expedite und Polygen® Synthesizer ausgelegt.
Legal Information
Expedite is a trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
PolyGen is a registered trademark of PolyGen GmbH.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M043130M043100M041130
suitability
conforms to structure for H-NMR
suitability
conforms to structure for H-NMR
suitability
conforms to structure for H-NMR
suitability
conforms to structure for H-NMR
color
white to off-white, powder
color
white to off-white, powder
color
white to off-white, powder
color
solid white to off-white
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
assay
≥97% (31P-NMR), ≥97.0% (reversed phase HPLC)
assay
≥97% (31P-NMR), ≥97.0% (reversed phase HPLC)
assay
≥97% (31P-NMR), ≥97.0% (reversed phase HPLC)
assay
≥97% (31P-NMR), ≥97.0% (reversed phase HPLC)
compatibility
configured for PerkinElmer, configured for Polygen
compatibility
configured for ABI
compatibility
-
compatibility
configured for ABI
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)