Merck
M0405
Sigma-Aldrich
2-Methoxymandelsäure (Dicyclohexylammonium)-salz
Synonym(e):
(±)-o-Methoxymandelic acid dicyclohexylammonium salt, 2-Methoxy-α-hydroxybenzeneacetic acid, DL-2-Methoxy-α-hydroxybenzeneacetic acid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H10O4 · C12H23N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
363.49
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
SMILES String
COc1ccccc1C(O)C(O)=O.C2CCC(CC2)NC3CCCCC3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)