Merck
M0377
Methylguanidin -hydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3NHC(=NH)NH2·HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
109.56
EC Number:
245-147-3
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.CNC(N)=N
InChI
1S/C2H7N3.ClH/c1-5-2(3)4;/h1H3,(H4,3,4,5);1H
InChI key
VJQCNCOGZPSOQZ-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)