Wichtige Dokumente
M0185
Anti-MyD88, Internal Domain antibody produced in rabbit
~0.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~35 kDa
Speziesreaktivität
human, mouse
Konzentration
~0.5 mg/mL
Methode(n)
western blot: 0.5-1 μg/mL using human Jurkat cell lysate
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... MYD88(4615)
mouse ... Myd88(17874)
Immunogen
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)