Fortfahren mit
L9908
LY-294.002 -hydrochlorid
from microbial (Staphylococcus roseus), ≥98% (HPLC), solid, PI3K inhibitor
Synonym(e):
2-(4-Morpholinyl)-8-phenyl-1(4H)-benzopyran-4-on -hydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 71,50
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 158,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H17NO3 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
343.80
UNSPSC Code:
12352207
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
€ 71,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
LY-294.002 -hydrochlorid, solid, ≥98% (HPLC)
biological source
microbial (Staphylococcus roseus)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white to off-white
solubility
DMSO: >5 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1C=C(Oc2c1cccc2-c3ccccc3)N4CCOCC4
InChI
1S/C19H17NO3/c21-17-13-18(20-9-11-22-12-10-20)23-19-15(7-4-8-16(17)19)14-5-2-1-3-6-14/h1-8,13H,9-12H2
InChI key
CZQHHVNHHHRRDU-UHFFFAOYSA-N
General description
LY-294002 Hydrochlorid ist ein Derivat des Flavonoids Quercetin mit einer stärkeren hemmenden Wirkung auf das Enzym Phosphoinositid-3-Kinase (PI3K). LY-294002 hemmt die Signalgebung von Nuklearfaktor-kappa-B in Makrophagen. Es sorgt für eine stärkere Expression des autophagosomalen Proteins LC3 und fördert die Apoptose in gastrischen und nasopharyngealen Krebszellen. LY-294002 moduliert die Repolarisierung des Aktionspotentials und verbessert die Myozyten-Kontraktilität.
Application
LY-294002 Hydrochlorid wird verwendet, um Folgendes zu hemmen:
  • Phosphoinositid-3-Kinase (PI3K) in humanen Lungenkrebs-Zelllinien
  • Autophagie in mesenchymalen Stammzellen (MSCs).
  • die Signalgebung der Serin/Threonin-spezifischen Proteinkinase (AKT) in Fibroblasten und Herzzellen.
Biochem/physiol Actions
Spezifischer zellpermeabler Phosphatidylinositol-3-Kinase-Inhibitor.
Features and Benefits
Diese Verbindung ist ein wichtiges Produkt für die Erforschung zyklischer Nukleotide und der Kinase/Phosphatase-Biologie. Entdecken Sie weitere Produkte für die Erforschung zyklischer Nukleotide und der Kinase/Phosphatase-Biologie. Weitere Informationen über bioaktive kleine Moleküle für andere Forschungsbereiche finden Sie hier: sigma.com/discover-bsm.
Dieser Wirkstoff ist auf den Seiten zu G Proteins (Heterotrimeric) und Phosphoinositide Kinases im „Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction“ aufgeführt. Um andere Seiten dieses Handbuchs anzuzeigen, klicken Sie bitte hier.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
440202SML0693440204
description
solid, ≥98% (HPLC)
description
LY294002, CAS 154447-36-6, is a cell-permeable, potent, reversible, and specific inhibitor of PI 3-kinase ((IC50 = 1.4 µM). Acts on the ATP-binding site.
description
≥98% (HPLC)
description
InSolution, ≥98%, 10 mM, reversible and specific inhibitor of PI 3-kinase
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
powder
form
liquid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: >5 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: 20 mg/mL, ethanol: soluble
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
-
color
white to off-white
color
off-white
color
orange-red
color
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. Can I use Product L9908, LY-294,002 hydrochloride, in conjugation with Wortmannin?
    1 answer
    1. We have not done any such testing, but the following references may be helpful: https://jpet.aspetjournals.org/cgi/content/abstract/320/3/1013, https://molpharm.aspetjournals.org/cgi/reprint/66/1/187.
      Helpful?
  2. What is the recommended concentration for using Product L9908, LY-294,002 hydrochloride?
    1 answer
    1. One can use this product at 50 uM concentration.
      Helpful?
  3. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  4. What is the solution stability in DMSO for Product L9908, LY-294,002 hydrochloride?
    1 answer
    1. After reconstitution in DMSO, aliquot and freeze the stock solution at -20 °C. DMSO stock solutions are stable for at least 1 month at -20 °C.