Merck
L9631
Myristyl dodecanoate
≥99%
Synonym(e):
Lauric acid myristyl ester, Myristyl laurate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C26H52O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
396.69
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
EC Number:
244-966-3
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥99%
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C26H52O2/c1-3-5-7-9-11-13-14-15-17-19-21-23-25-28-26(27)24-22-20-18-16-12-10-8-6-4-2/h3-25H2,1-2H3
InChI key
FNMPODAQERUMDD-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Myristyl dodecanoate (Myristyl laurate) is a laurate medium-chain unsaturated fatty acid ester compound that may be used as a reference in the analysis of wax esters of lauric acid.
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)